Få mere at vide
3,5-Dimethoxytoluen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxytoluene |
| CAS | 4179-19-5 |
| Molekylær formel | C9H12O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,5-dimethoxybenzene, 5-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 72352, Orcinol Dimethyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(C)cc(OC)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vægt | 152.0837 |