Få mere at vide
3,5-Dimethoxytoluen, TRC
Artikelnummer. 30374398
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30374398 5 g
1 options
Artikelnummer. 30374398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4763685G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxytoluene
CAS 4179-19-5
Molekylær formel C9H12O2
Mængde 5 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-methylbenzene, 1-Methyl-3,5-dimethoxybenzene, 5-Methyl-1,3-dimethoxybenzene, 5-Methylresorcinol Dimethyl Ether, NSC 72352, Orcinol Dimethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c1-7-4-8(10-2)6-9(5-7)11-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1cc(C)cc(OC)c1
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Formel vægt 152.0837