missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Dimethoxystilbene, TRC

Artikelnummer. 30322070
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30322070 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30322070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA521125500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxystilbene
CAS 21956-56-9
Molekylær formel C16H16O2
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-10-14(11-16(12-15)18-2)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b9-8+
SMIL COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
IUPAC navn 1,3-dimethoxy-5-[(E)-2-phenylethenyl]benzene
Molekylvægt (g/mol) 240.3
Formel vægt 240.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.