missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dimethoxystilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxystilbene |
| CAS | 21956-56-9 |
| Molekylær formel | C16H16O2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-17-15-10-14(11-16(12-15)18-2)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b9-8+ |
| SMIL | COc1cc(OC)cc(\C=C\c2ccccc2)c1 |
| IUPAC navn | 1,3-dimethoxy-5-[(E)-2-phenylethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.3 |
| Formel vægt | 240.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?