missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Dimethoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxypyridine |
| CAS | 18677-48-0 |
| Molekylær formel | C7 H9 N O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c1-9-6-3-7(10-2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cncc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 3,5-dimethoxypyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.15 |
| Formel vægt | 139.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?