Få mere at vide
3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30380738
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30380738 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30380738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46042350MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester
CAS 6512-32-9
Molekylær formel C11H14O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C11H14O4/c1-13-9-4-8(6-11(12)15-3)5-10(7-9)14-2/h4-5,7H,6H2,1-3H3
SMIL COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)OC)OC
IUPAC navn methyl 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 210.22
Formel vægt 210.0892