Få mere at vide
3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxyphenylacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 6512-32-9 |
| Molekylær formel | C11H14O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-13-9-4-8(6-11(12)15-3)5-10(7-9)14-2/h4-5,7H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | COC1=CC(=CC(=C1)CC(=O)OC)OC |
| IUPAC navn | methyl 2-(3,5-dimethoxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.22 |
| Formel vægt | 210.0892 |