Få mere at vide
3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxyphenyl Isothiocyanate |
| CAS | 104968-58-3 |
| Molekylær formel | C9H9NO2S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2S/c1-11-8-3-7(10-6-13)4-9(5-8)12-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COC1=CC(=CC(=C1)N=C=S)OC |
| IUPAC navn | 1-isothiocyanato-3,5-dimethoxybenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.24 |
| Formel vægt | 195.0354 |