Få mere at vide
3,5-Dimethoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30011307
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011307 100 g
30009589 10 g
30004741 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD461015100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-99-2
Molekylær formel C8 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 154.16
Synonym 1-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, NSC 70955, Phloroglucinol Dimethyl Ether, Taxicatigenin;
IUPAC navn 3,5-dimethoxyphenol
SMIL COc1cc(O)cc(OC)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxyphenol
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
Formel vægt 154.063