Få mere at vide
3,5-Dimethoxyphenol, 98%
Artikelnummer. 11495946
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495946 10 g 10g
11405956 50 g 50g
11415956 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11495946 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22283.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 500-99-2 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
3,5-dimethoxyphenol er en markør for forgiftning fra Taxus baccata.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-dimethoxyphenol er en markør for forgiftning fra Taxus baccata.
Opløselighed Opløselig i methanol, ethanol
, benzen, vand (lidt) og chloroform.
Noter
Luft- og lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, luft, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-99-2
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00008388
InChI nøgle XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
PubChem CID 10383
IUPAC navn 3,5-dimethoxyphenol
SMIL COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxyphenol
Smeltepunkt 45 °C til 47 °C
Kogepunkt 172 °C til 175 °C (17 mmHg)
Flammepunkt 78 °C (173 °F)
Mængde 10 g
Beilstein 1239156
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol, ethanol, benzen, vand (let) og kloroform.
Formel vægt 154.16
Procent renhed 98%