Få mere at vide
3,5-Dimethoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 10235680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10235680 10 g Glasflaske 10g
10341474 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10235680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158120100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 500-99-2 | C8H10O3 | 154,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 500-99-2
Molekylær formel C8H10O3
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00008388
InChI nøgle XQDNFAMOIPNVES-UHFFFAOYSA-N
Synonym taxicatigenin, phenol, 3,5-dimethoxy, phloroglucinol dimethyl ether, 1-hydroxy-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy phenol, unii-23uxw8136a, phenol,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxy-phenol, pubchem16421, acmc-209kk2
PubChem CID 10383
IUPAC navn 3,5-dimethoxyphenol
SMIL COC1=CC(OC)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxyphenol
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 40°C to 45°C
Farve Brun-Pink til Farveløs
Kogepunkt 172°C to 175°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)2C6H3OH
Mængde 10 g
Beilstein 06, 1101
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxyphenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.