Få mere at vide
3,5-Dimethoxyiodobenzen, TRC
Artikelnummer. 30372234
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30372234 5 g
1 options
Artikelnummer. 30372234 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4606405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxyiodobenzene
CAS 25245-27-6
Molekylær formel C8 H9 I O2
Mængde 5 g
Synonym 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide
InChI formel InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMIL COc1cc(I)cc(OC)c1
IUPAC navn 1-jod-3,5-dimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 264.06
Formel vægt 263.965