Få mere at vide
3,5-Dimethoxyiodobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxyiodobenzene |
| CAS | 25245-27-6 |
| Molekylær formel | C8 H9 I O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3-Dimethoxy-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-Dimethoxy-1-iodobenzene, 3,5-Dimethoxyphenyl Iodide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9IO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(I)cc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1-jod-3,5-dimethoxybenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.06 |
| Formel vægt | 263.965 |