Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzyl Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxybenzyl Alcohol |
| CAS | 705-76-0 |
| Molekylær formel | C9H12O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 3,5-Dimethoxybenzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(CO)cc(OC)c1 |
| IUPAC navn | (3,5-dimethoxyphenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 168.19 |
| Formel vægt | 168.0786 |