Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzoyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 17213-57-9 |
| Molekylær formel | C9H9ClO3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-3-6(9(10)11)4-8(5-7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)cc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC navn | 3,5-dimethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.62 |
| Formel vægt | 200.024 |