Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzenboronsyre, 98%
Artikelnummer. 15409737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15409737 1 g 1g
15419737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52965.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 192182-54-0 | C8H11BO4 | 181,982 g/mol
3,5-Dimethoxybenzenboronsyre anvendes som reaktant til palladium-katalyserede koblingsreaktioner, fremstilling af benzopyranonderivater som positive GABAA-receptormodulatorer, fremstilling af arylalkener via tre-komponent kobling katalyseret af palladium og Suzuki-Miyaura kobling. Det bruges også som reaktant til rhodiumkatalyseret cyanering med N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzensulfonamid og fremstilling af bisphosphonatinhibitorer af human farnesylpyrophosphatsyntase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3,5-Dimethoxybenzenboronsyre anvendes som reaktant til palladium-katalyserede koblingsreaktioner, fremstilling af benzopyranonderivater som positive GABAA-receptormodulatorer, fremstilling af arylalkener via tre-komponent kobling katalyseret af palladium og Suzuki-Miyaura kobling. Det bruges også som reaktant til rhodiumkatalyseret cyanering med N-cyano-N-phenyl-p-methylbenzensulfonamid og fremstilling af bisphosphonatinhibitorer af human farnesylpyrophosphatsyntase.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 192182-54-0
Molekylær formel C8H11BO4
Molekylvægt (g/mol) 181.982
MDL nummer MFCD03095127
InChI nøgle XUIURRYWQBBCCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzeneboronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronicacid, boronic acid, 3,5-dimethoxyphenyl, pubchem1827, acmc-1c82c, ksc174i6h, 3,5-dimethoxy phenyl boronic acid, 3,5-dimethoxyphenylboronic acid, boronic acid, b-3,5-dimethoxyphenyl
PubChem CID 4374257
IUPAC navn (3,5-dimethoxyphenyl)borsyre
SMIL B(C1=CC(=CC(=C1)OC)OC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 205°C to 207°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 181.98
Procent renhed 98%