Få mere at vide
3,5-Dimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30382529
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30382529 100 g
1 options
Artikelnummer. 30382529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD469630100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxybenzaldehyde
CAS 7311-34-4
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 100 g
Synonym NSC 62667
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-3-7(6-10)4-9(5-8)12-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1cc(OC)cc(C=O)c1
IUPAC navn 3,5-dimethoxybenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063