Få mere at vide
3,5-Dimethoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30387432
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30387432 5 g
1 options
Artikelnummer. 30387432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4605905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dimethoxyaniline
CAS 10272-07-8
Molekylær formel C8H11NO2
Mængde 5 g
Synonym 3,5-Dimethoxy-benzenamine, 3,5-Dimethoxybenzenamine, 3,5-Dimethoxyphenylamine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-3-6(9)4-8(5-7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL COc1cc(N)cc(OC)c1
IUPAC navn 3,5-dimethoxyanilin
Molekylvægt (g/mol) 153.18
Formel vægt 153.079