Få mere at vide
3,5-dimethoxy-4-hydroxykanelsyre, 98%, overvejende transisomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258967 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10428450
Brand: Thermo Scientific Acros 115550010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-59-6
Molekylær formel C11H12O5
Molekylvægt (g/mol) 224.21
InChI nøgle PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 203.0°C to 205.0°C
Farve Beige-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
Mængde 1 g
Beilstein 10,508
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol and acetone
Formel vægt 224.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.