Få mere at vide
3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnaminsyre, 98%, overvejende transisomer
Artikelnummer. 11915121 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11915121 25 g Glasflaske 25g
10428450 1 g Glasflaske 1g
10356130 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11915121 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115550250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 530-59-6 | C11H12O5 | 224,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-59-6
Molekylær formel C11H12O5
Molekylvægt (g/mol) 224.21
InChI nøgle PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N
Synonym sinapic acid, sinapinic acid, 3,5-dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, sinapinate, sinapate, trans-sinapic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid, synapoic acid, 2e-3-4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl prop-2-enoic acid, unii-p0i60993ec
PubChem CID 637775
ChEBI CHEBI:15714
IUPAC navn (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)prop-2-ensyre
SMIL COC1=CC(=CC(=C1O)OC)C=CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3, 5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 203,0 °C til 205,0 °C
Farve Beige-gul til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H2(OCH3)2CH=CHCO2H
Mængde 25 g
Beilstein 10,508
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol og acetone
Formel vægt 224.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.