Få mere at vide
3,5-Diisopropylsalicylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diisopropylsalicylic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O3/c1-7(2)9-5-10(8(3)4)12(14)11(6-9)13(15)16/h5-8,14H,1-4H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 222.1256 |