Få mere at vide
3,5-Diisopropylphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diisopropylphenol |
| CAS | 26886-05-5 |
| Molekylær formel | C12 H18 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3,5-bis(1-Methylethyl)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-11(9(3)4)7-12(13)6-10/h5-9,13H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)C |
| IUPAC navn | 3,5-di(propan-2-yl)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.27 |
| Formel vægt | 178.1358 |