Få mere at vide
3,5-Diiodothyropropionic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diiodothyropropionic Acid |
| CAS | 1158-10-7 |
| Molekylær formel | C15H12I2O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzenepropanoic Acid, 3,5-Diiodothyropropionic Acid, Dipro |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12I2O4/c16-12-7-9(1-6-14(19)20)8-13(17)15(12)21-11-4-2-10(18)3-5-11/h2-5,7-8,18H,1,6H2,(H,19,20) |
| SMIL | O=C(O)CCC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C=C2)C(I)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.06 |
| Formel vægt | 509.8825 |