missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Diiodo Thyroaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30370913
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30370913 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30370913 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD455130100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo Thyroaldehyde
CAS 2828-49-1
Molekylær formel C13H8I2O3
Mængde 100 mg
Synonym 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodo-benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H8I2O3/c14-11-5-8(7-16)6-12(15)13(11)18-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-7,17H
SMIL Oc1ccc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 466.01
Formel vægt 465.8563
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.