missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Diiodo Thyroaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30385415
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385415 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30385415 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45513010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo Thyroaldehyde
CAS 2828-49-1
Molekylær formel C13H8I2O3
Mængde 10 mg
Synonym 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodo-benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C13H8I2O3/c14-11-5-8(7-16)6-12(15)13(11)18-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-7,17H
SMIL Oc1ccc(Oc2c(I)cc(C=O)cc2I)cc1
IUPAC navn 4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 466.01
Formel vægt 465.8563
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.