Få mere at vide
3,5-Diiodo Thyroacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 1155-40-4 |
| Molekylær formel | C14 H10 I2 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-(4-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodobenzeneacetic Acid, [4-(p-Hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic Acid, Diac, NSC 90463 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10I2O4/c15-11-5-8(7-13(18)19)6-12(16)14(11)20-10-3-1-9(17)2-4-10/h1-6,17H,7H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)cc2)c(I)c1 |
| IUPAC navn | 2-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.04 |
| Formel vægt | 495.8668 |