Få mere at vide
3,5-Diiodo-L-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Di-Iodo-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 432.8672 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |