Få mere at vide
3,5-diiod-L-tyrosinhydrat, 98% (tørvægt), kan indeholde op til ca. 10% vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423474
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423474 5 g 5g
11433474 25 g 25g
11443474 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423474 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10702.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18835-59-1
Molekylær formel C9H13I2NO5
Molekylvægt (g/mol) 469.01
MDL nummer MFCD00150275
InChI nøgle YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
PubChem CID 2724330
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)propansyre;dihydrat
SMIL O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo-L-tyrosine hydrate
Smeltepunkt 185°C (decomposition)
Assay Procent Noter (dry wt.)
Mængde 5 g
Formel vægt 432.98 (Anhydrous)
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed 98%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) May contain up to ≈10% water