Få mere at vide
3,5-diiod-L-tyrosindihydrat, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15585056 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15585056 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15585056 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225610250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
CAS 18835-59-1
Smeltepunkt 200.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C9H13I2NO5
Lineær formel HOC6H2I2CH2CH(NH2)COOH·2H2O
MDL nummer MFCD00150275
Mængde 25 g
Beilstein 14,IV,237
Specifik rotationstilstand −20.70 (20.00°C c=2.5, 0.1N NaOH/H2O)
Specifik rotation -20.7
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
InChI nøgle YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
SMIL O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)propansyre;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 469.01
PubChem CID 2724330
Formel vægt 469.01
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.