Få mere at vide
3,5-diiod-L-tyrosindihydrat, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15575056 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15575056 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15575056 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225610050
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
CAS 18835-59-1
Smeltepunkt 200.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Molekylær formel C9H13I2NO5
Lineær formel HOC6H2I2CH2CH(NH2)COOH·2H2O
MDL nummer MFCD00150275
Mængde 5 g
Beilstein 14,IV,237
Specifik rotationstilstand −20.70 (20.00°C c=2.5, 0.1N NaOH/H2O)
Specifik rotation -20.7
Synonym 3,5-diiodo-l-tyrosine dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, 3,5-diiodotyrosine dihydrate, 3,5-dijodtyrosindihydrat, c9h9i2no3.2h2o, 3,5-diiodo-l-tyrosine hydrate, l-tyrosine,3,5-diiodo-, hydrate 1:2, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoicaciddihydrate, 2s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl propanoic acid dihydrate, s-2-amino-3-4-hydroxy-3,5-diiodophenyl-propanoic acid dihydrate
InChI nøgle YWAGQOOMOOUEGY-QVGJJETENA-N
SMIL O.O.N[C@@H](CC1=CC(I)=C(O)C(I)=C1)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxy-3,5-diiodphenyl)propansyre;dihydrat
Molekylvægt (g/mol) 469.01
PubChem CID 2724330
Formel vægt 469.01
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.