Få mere at vide
3,5-Diiodo-L-thyronine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S)-2-Amino-3-[4-(4-hydroxyphenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic Acid (3,5-Diiodo-L-thyronine) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1 |
| Formel vægt | 524.8934 |
| Procent renhed | >95% |