Få mere at vide
3,5-Diiodo-Alpha-methyl-DL-tyrosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diiodo-a-methyl-DL-tyrosine |
| CAS | 7434-77-7 |
| Molekylær formel | C10H11I2NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,5-Diiodo-α-Methyl-Dl-Tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11I2NO3/c1-10(13,9(15)16)4-5-2-6(11)8(14)7(12)3-5/h2-3,14H,4,13H2,1H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(N)(Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.01 |