missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpyruvic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylpyruvic Acid |
| CAS | 780-00-7 |
| Molekylær formel | C9 H6 I2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6I2O4/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,13H,3H2,(H,14,15) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)Cc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| IUPAC navn | 3-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-2-oxopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.95 |
| Formel vægt | 431.8355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?