Få mere at vide
3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid |
| CAS | 1948-39-6 |
| Molekylær formel | C8H6I2O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzeneacetic Acid, (4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)acetic Acid, alpha-(3,5-Diiodo-4-hydroxyphenyl)acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6I2O3/c9-5-1-4(3-7(11)12)2-6(10)8(5)13/h1-2,13H,3H2,(H,11,12) |
| SMIL | OC(=O)Cc1cc(I)c(O)c(I)c1 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.94 |
| Formel vægt | 403.8406 |