missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30371606
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371606 2.5 g
30375132 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371606 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4552702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90917-49-0
Molekylær formel C10H10I2O3
Molekylvægt (g/mol) 431.99
Synonym (4-Hydroxy-3,5-diiodophenyl)acetic Acid Ethyl Ester, 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzeneacetic Acid Ethyl Ester
SMIL CCOC(=O)Cc1cc(I)c(O)c(I)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo-4-hydroxyphenylacetic Acid Ethyl Ester
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H10I2O3/c1-2-15-9(13)5-6-3-7(11)10(14)8(12)4-6/h3-4,14H,2,5H2,1H3
Formel vægt 431.8719
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.