Få mere at vide
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 30052490
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052490 100 mg
30052114 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052490 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0694.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 618-76-8
Analyt- eller komponentnavne 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 I2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic Acid, Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-diiodo-, 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzoic acid, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid, Ioxynil acid, M and B 10903, NSC 1497
InChI formel InChI=1S/C7H4I2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMIL OC(=O)c1cc(I)c(O)c(I)c1
IUPAC navn 4-hydroxy-3,5-diiodobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 389.91
Mængde 100 mg
Formel vægt 389,825 g/mol