Få mere at vide
3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30384139
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30384139 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30384139 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD455080500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Diiodo-4-hydroxybenzaldehyde
CAS 1948-40-9
Molekylær formel C7H4I2O2
Mængde 500 mg
Synonym 4-Hydroxy-3,5-diiodo-benzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde, NSC 72943
InChI formel InChI=1S/C7H4I2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11/h1-3,11H
SMIL Oc1c(I)cc(C=O)cc1I
Molekylvægt (g/mol) 373.91