Få mere at vide
3,5-Dihydroxytoluen, TRC
Artikelnummer. 30388065
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30388065 1 g
1 options
Artikelnummer. 30388065 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4547601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxytoluene
CAS 504-15-4
Molekylær formel C7 H8 O2
Mængde 1 g
Synonym 1,3-Dihydroxy-5-methylbenzene, 1,5-Dihydroxy-3-methylbenzene, 3-Hydroxy-5-methylphenol, 5-Methyl-1,3-benzenediol, 5-Methyl-1,3-dihydroxybenzene, 5-Methylresorcinol, NSC 12441, Orcin, Orcinol
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
SMIL Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 124.137
Formel vægt 124.0524