Få mere at vide
3,5-Dihydroxytoluene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15861271
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15861271 100 g
15841271 5 g
15851271 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15861271 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8209330100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-15-4
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 124.14
Tekniske data
Smeltepunkt 109°C
Kogepunkt 147°C/7 hPa
MDL nummer MFCD00002291
Mængde 100 g
Synonym 3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol, 3,5-Dihydroxytoluene