Få mere at vide
3,5-Dihydroxytoluene monohydrate, 97%
Artikelnummer. p-7080645
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11468653
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10440.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6153-39-5 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6153-39-5
Molekylær formel C7H10O3
Molekylvægt (g/mol) 142.154
MDL nummer MFCD00149092
InChI nøgle NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate
PubChem CID 3083941
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol;hydrat
SMIL CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxytoluene monohydrate
Smeltepunkt 56°C to 60°C
Kogepunkt 147°C (5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 5103474
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6864
Formel vægt 142.16 (124.14 Anhydrous)
Procent renhed 97%