Få mere at vide
3,5-dihydroxytoluen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047299
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11379415
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18567.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
Anvendes til produktion af orcein
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-15-4
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002291
InChI nøgle OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol
SMIL CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxytoluene
Smeltepunkt 106°C to 108°C
Kogepunkt 287°C to 290°C
Mængde 5 g
Beilstein 1071903
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6864
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%