Få mere at vide
3,5-dihydroxytoluen, 99%
Artikelnummer. 11379415
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379415 5 g 5g
11389415 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11379415 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18567.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 504-15-4 | C7H8O2 | 124,14 g/mol
Anvendes til produktion af orcein
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 504-15-4
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00002291
InChI nøgle OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym orcinol, 3,5-dihydroxytoluene, 5-methylresorcinol, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene, orcin, 5-methyl-1,3-benzenediol, 5-methylresorcin, 3-hydroxy-5-methylphenol, 3,5-toluenediol, 1,3-benzenediol, 5-methyl
PubChem CID 10436
ChEBI CHEBI:16536
IUPAC navn 5-methylbenzen-1,3-diol
SMIL CC1=CC(O)=CC(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxytoluene
Smeltepunkt 106°C to 108°C
Kogepunkt 287°C to 290°C
Mængde 5 g
Beilstein 1071903
Følsomhed Air Sensitive
Merck Index 14,6864
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%