Få mere at vide
3,5-Dihydroxynapthalene-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dihydroxynapthalene-2-carboxylic Acid |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O4/c12-9-3-1-2-6-4-8(11(14)15)10(13)5-7(6)9/h1-5,12-13H,(H,14,15) |
| Formel vægt | 204.0423 |