Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400788
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400788 1 g 1g
11410788 5 g 5g
11420788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25248.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
3,5-Dihydroxybenzyl alcohol may be used as monomer for the synthesis of a series of monodisperse dendritic polyether macromolecules. It may be employed in the synthesis of dimethylsilyl linked dihydroxybenzyl alcohol based dendrimers.
Solubility
Soluble in DMSO, methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible material is strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29654-55-5
Molekylær formel C7H8O3
Molekylvægt (g/mol) 140.138
MDL nummer MFCD00016867
InChI nøgle NGYYFWGABVVEPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dihydroxybenzyl alcohol, 5-hydroxymethyl-1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl benzene-1,3-diol, 5-hydroxymethyl resorcinol, benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy, 1,3-benzenediol, 5-hydroxymethyl, 3,5-dihydroxybenzylalcohol, 3,5-dihydroxy benzyl alcohol, pubchem7418, acmc-1cjog
PubChem CID 34661
IUPAC navn 5-(hydroxymethyl)benzen-1,3-diol
SMIL C1=C(C=C(C=C1O)O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 182°C to 186°C (decomposition)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO,methanol.
Formel vægt 140.14
Procent renhed 98%