Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzonitrile, 98%
Artikelnummer. p-7044278
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11327525
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05642.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 19179-36-3 | C7H5NO2 | 135.12 g/mol
3,5-Dihydroxybenzonitril anvendes til fremstilling af 3-hydroxy-5-methoxybenzonitril under anvendelse af kaliumcarbonat som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3,5-Dihydroxybenzonitril anvendes til fremstilling af 3-hydroxy
-5-methoxybenzonitril ved anvendelse af kaliumcarbonat som reagens.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19179-36-3
Molekylær formel C7H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 135.12
MDL nummer MFCD00016453
InChI nøgle ABHOEQJNEOMTEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3,5-dihydroxy, benzonitrile,3,5-dihydroxy, 3,5-dihydroxy benzonitrile, 5-cyanoresorcinol, a-resorcylonitrile, pubchem13116, acmc-1bouo
PubChem CID 87952
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzonitril
SMIL OC1=CC(=CC(O)=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzonitrile
Smeltepunkt 185°C to 190°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Beilstein 6322491
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 135.12
Procent renhed 98%