Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30134563
Skift visning
Mængde:
50 mg
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134563 100 g
30133333 50 g
30008875 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD451700100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-10-5
Molekylær formel C7 H6 O4
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Synonym 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), alpha-Resorcylic Acid, α-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
Specifica
Kemisk navn eller materiale alpha-Resorcylic acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formel vægt 154.0266
Procent renhed >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.