Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 234°C to 238°C |
| MDL nummer | MFCD00002512 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, 3,5-Dihydroxybenzoic acid |