Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzoesyre Methylester, TRC
Artikelnummer. 30380290
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30380290 10 g
1 options
Artikelnummer. 30380290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45171510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,5-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester
CAS 2150-44-9
Molekylær formel C8 H8 O4
Mængde 10 g
Synonym Benzoic acid, 3,5-dihydroxy-, methyl ester, α-Resorcylic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, Methyl 3,5-hydroxybenzoate, Methyl α-resorcylate, NSC 61082, α-Resorcinol carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,9-10H,1H3
SMIL COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn Methyl 3,5-dihydroxybenzoat
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423