Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzoesyre (alfa-resorcylsyre), Mikromol™
Artikelnummer. 30049501
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30049501 25 mg
17950856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049501 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0708.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
3,5-Dihydroxybenzoesyre (alfa-resorcylsyre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale alpha-Resorcylic acid
CAS 99-10-5
Analyt- eller komponentnavne alpha-Resorcylic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Terbutaline Sulphate Imp. A (EP), Terbutaline Imp. A (EP), 3,5-Dihydroxybenzoic Acid, alpha-Resorcylic Acid, alpha-Resorcylic acid, 3,5-Dihydroxybenzoic acid, 5-Carboxyresorcinol, NSC 22948, Terbutaline Sulfate Impurity A, Terbutaline Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,8-9H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1cc(O)cc(O)c1
IUPAC navn 3,5-dihydroxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Mængde 25 mg
Formel vægt 154,0266 g/mol