Få mere at vide
3,5-Dihydroxybenzoesyre, 97%
Beskrivning
3,5-Dihydroxybenzoesyre bruges i organisk syntese og som mellemprodukt til lægemidlet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
3,5-Dihydroxybenzoesyre anvendes i organisk syntese og som mellemprodukt til lægemidlet.
Opløselighed Opløselig i 50 mg/ml
, 95 % ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 3,5-Dihydroxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | ∼237 °C (dekomponering) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 2207864 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 50 mg/ml, 95% ethanol. |
| Formel vægt | 154.12 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.